Print…
Iodeto de lítio, anidro para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18287.0050 8.18287.0002
8.18287.0050EA 151 EUR
8.18287.0050 8.18287.0002
Iodeto de lítio, anidro para síntese, Sigma-Aldrich®
Iodeto de lítio
Fórmula: ILi
Peso Molecular: 133.85 g/mol
Ponto de ebulição: 1177
Ponto de Fusão: 450
Densidade: 3.49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011092
Número CAS: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 450 °C
Molar Mass 133.84 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1180 °C
Density 4 g/cm3 (20 °C)