Iodeto de lítio, ultra seco ≥99.999% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampolado sob argônio
42851.04
42851.09
42851.18
42851.04EA
65.3
EUR
42851.04
42851.09
42851.18
Iodeto de lítio, ultra seco ≥99.999% (baseado nos metais)
Iodeto de lítio
Purity: 99.999%
CAS No.: 10377-51-2
Molecular Formula: LiI
Formula Weight: 133.84
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.076
Refractive Index: 1.955
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 449°
Boiling Point: 1170-1190°
Merck Reference: 14,5535
MDL No.: MFCD00011092
Fórmula:
ILi Ponto de ebulição: 1170…1190 °C Ponto de Fusão: 449 °C Densidade: 4,076 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011092 Número CAS: 10377-51-2 EINECS: 233-822-5 Merck Index: 14,5535 |