Print…
Iodeto de lítio, anidro ≥99.95% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Ampulado sob árgon
40666.14 40666.22 40666.36
40666.14EA 270 EUR
40666.14 40666.22 40666.36
Iodeto de lítio, anidro ≥99.95% (baseado em metais)
Iodeto de lítio
Purity: 99.95% CAS No.: 10377-51-2 Molecular Formula: ILi Formula Weight: 133.84 Physical Form: Crystalline/Powder, Ampouled under argon Density: 4.076 Refractive Index: 1.955 Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 449° Boiling Point: 1170-1190° Merck Reference: 14,5535 MDL No.: MFCD00011092
Fórmula: ILi
Peso Molecular: 133.85 g/mol
Ponto de ebulição: 1170…1190 °C
Ponto de Fusão: 449 °C
Densidade: 4.076
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011092
Número CAS: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 14,5535