Print…
Iodeto de lítio, anidro 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
203590500 203592500
ACRO203590500EA 182 EUR
ACRO203590500 ACRO203592500
Iodeto de lítio, anidro 99%, puro
Iodeto de lítio
Fórmula: ILi
Peso Molecular: 133.85 g/mol
Ponto de ebulição: 1177
Ponto de Fusão: 446 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011092
Número CAS: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 % (on anhydrous substance)
Water ≤1 % (K.F.)