Print…
Iodeto de potássio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
60399-100G-F 60399-500G-F
SIAL60399-100G-FEA 215 EUR
SIAL60399-100G-F SIAL60399-500G-F
Iodeto de potássio, Sigma-Aldrich®
Iodeto de Potássio
Fórmula: Kl
Peso Molecular: 166 g/mol
Ponto de ebulição: 1330
Ponto de Fusão: 686
Densidade: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011405
Número CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727