Print…
Iodeto de potássio 99, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
26843.235EA 96.4 EUR
26843.235 26843.268 26843.292 26843.361 26843.460
Iodeto de potássio 99, GPR RECTAPUR®
Iodeto de Potássio
Fórmula: Kl
Peso Molecular: 166 g/mol
Ponto de ebulição: 1330
Ponto de Fusão: 681 °C
Densidade: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011405
Número CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Encomendar
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm