Print…
Iodeto de potássio, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.05044.0050 1.05044.0500
1.05044.0050EA 177 EUR
1.05044.0050 1.05044.0500
Iodeto de potássio, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Iodeto de Potássio
Fórmula: Kl
Ponto de ebulição: 1330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 686 °C
Densidade: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011405
Número CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Encomendar
Solubility 1430 g/l (20 °C)
Melting Point 723 °C
Molar Mass 166.00 g/mol
Bulk Density 1500 kg/m3
Boiling Point 1325 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (745 °C)
Density 3.13 g/cm3 (20 °C)
pH 6.9 (50 g/l, H2O, 20 °C)