Print…
Iodeto de potássio ≥99.5%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05043.0250 1.05043.0500 1.05043.1000 1.05043.2500 1.05043.9050
1.05043.0250EA 111.26 EUR
1.05043.0250 1.05043.0500 1.05043.1000 1.05043.2500 1.05043.9050
Iodeto de potássio ≥99.5%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO para análise, Supelco®
Iodeto de Potássio
Fórmula: Kl
Peso Molecular: 166 g/mol
Ponto de ebulição: 1330
Ponto de Fusão: 686
Densidade: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011405
Número CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Encomendar
Solubility 1430 g/l (20 °C)
Melting Point 723 °C
Molar Mass 166.00 g/mol
Bulk Density 1500 kg/m3
Boiling Point 1325 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (745 °C)
Density 3.13 g/cm3 (20 °C)
pH 6.9 (50 g/l, H2O, 20 °C)