Print…
Iodeto de potássio ≥99% ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
0512-100GEA 243 EUR
0512-100G 0512-2.5KG 0512-500G
Iodeto de potássio ≥99% ACS
Iodeto de Potássio
Fórmula: Kl
Ponto de ebulição: 1330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 681 °C
Densidade: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011405
Número CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Encomendar
Barium <0.002%
Calcium ≤0.002%
Chloride & Bromide ≤0.01%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iodate ≤0.0003%
Iron ≤0.0003%
Loss on Drying ≤0.2%
Magnesium ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 6,0 - 9,2
Phosphate ≤0.001%
Purity >= 99,0%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.005%