Print…
Iodeto de potássio 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
A12704.0B A12704.0I A12704.18 A12704.30
A12704.0BEA 281 EUR
A12704.0B A12704.0I A12704.18 A12704.30
Iodeto de potássio 99
Iodeto de Potássio
Purity: 99% CAS No.: 7681-11-0 Molecular Formula: KI Formula Weight: 166.01 Refractive Index: 1.677 Odour: Odourless Boiling Point: 1330° Merck Reference: 14,7643 MDL No.: MFCD00011405
Fórmula: Kl
Peso Molecular: 166 g/mol
Ponto de ebulição: 1330 °C
Ponto de Fusão: 681 °C
Densidade: 3.12
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011405
Número CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727