Iodeto de potássio ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Dipotassium diiodide, Kali iodide
87627.14
87627.22
87627.14EA
134
EUR
87627.14
87627.22
Iodeto de potássio ≥99.99% (baseado em metais)
Iodeto de Potássio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7681-11-0
Molecular Formula: IK
Formula Weight: 166.01
Physical Form: Powder
Density: 3.12
Refractive Index: 1.677
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 681°
Boiling Point: 1330°
Merck Reference: 14,7643
MDL No.: MFCD00011405
Fórmula:
Kl Peso Molecular: 166 g/mol Ponto de ebulição: 1330 °C Ponto de Fusão: 681 °C Densidade: 3.12 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011405 Número CAS: 7681-11-0 EINECS: 213-659-4 Merck Index: 14,7643 |