Iodeto de potássio ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Dipotassium diiodide, Kali iodide
10842.14
10842.22
10842.06
10842.14EA
217
EUR
10842.14
10842.22
10842.06
Iodeto de potássio ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Iodeto de Potássio
Purity: 99.998%
CAS No.: 7681-11-0
Molecular Formula: KI
Formula Weight: 166.01
Physical Form: Powder
Density: 3.12
Refractive Index: 1.677
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 681°
Boiling Point: 1330°
Merck Reference: 14,7643
MDL No.: MFCD00011405
Fórmula:
Kl Peso Molecular: 166 g/mol Ponto de ebulição: 1330 °C Ponto de Fusão: 681 °C Densidade: 3.12 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011405 Número CAS: 7681-11-0 EINECS: 213-659-4 Merck Index: 14,7643 |