Print…
Iodeto de potássio 99.995% (baseado em traços de metais), extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
193790500 193790100 193792500
ACRO193790500EA 239 EUR
ACRO193790500 ACRO193790100 ACRO193792500
Iodeto de potássio 99.995% (baseado em traços de metais), extra puro
Iodeto de Potássio
Fórmula: Kl
Ponto de ebulição: 1330 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 680 °C
Densidade: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011405
Número CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Encomendar
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.005 %