Print…
Sodium cyanotrihydroborate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium cyanoborohydride
168550100 168550500 168552500
ACRO168550100EA 51.7 EUR
ACRO168550100 ACRO168550500 ACRO168552500
Sodium cyanotrihydroborate 95%
Sodium cyanotrihydroborate
Fórmula: CH₃BNNa
Ponto de Fusão: >242 °C (decomposição)
Densidade: 1,11 to 1.12 g/cm³ (28 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003516
Número CAS: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
UN: 3134
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,08680
Encomendar
Appearance White Powder
Titration ≥94.0 %
GC ≥94.0 %