Lithium hydride ≥99.4% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
41596.14
41596.22
41596.14EA
132
EUR
41596.14
41596.22
Lithium hydride ≥99.4% (baseado em metais)
Lithium hydride
Purity: 99.4%
CAS No.: 7580-67-8
Molecular Formula: HLi
Formula Weight: 7.95
Physical Form: Powder
Density: 0.78
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: 686°
Merck Reference: 14,5533
UN No.: 1414
MDL No.: MFCD00011074
Fórmula:
HLi Peso Molecular: 7.95 g/mol Ponto de Fusão: 686 °C Densidade: 0.78 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011074 Número CAS: 7580-67-8 EINECS: 231-484-3 UN: 1414 ADR: 4.3 I Merck Index: 14,5533 |