Fluoreto de sódio 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
27860.231EA
47.6
EUR
27860.231
27860.297
27860.460
Fluoreto de sódio 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Fluoreto de sódio
Fórmula:
NaF Ponto de ebulição: 1700 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 993 °C Densidade: 2,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003524 Número CAS: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 UN: 1690 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,08691 |
|
Assay (calculated on dried substance) | 99.0 - 100.5 % |
Appearance of solution | Passes test Ph.Eur. |
Identification A | Passes test Ph.Eur. |
Identification B | Passes test Ph.Eur. |
Identification C | Passes test Ph.Eur. |
Acidity | ≤ 0.030 meq/g |
Alkalinity | ≤ 0.010 meq/g |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 10 ppm |
Insolubility in water | ≤ 100 ppm |
Loss on drying (150°C) | ≤ 0.2 % |
Sodium fluosilicate (Na2SiF6) | ≤ 0.1 % |
Cl (Chloride) | ≤ 100 ppm |
SO3 (Sulphite) | ≤ 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | ≤ 100 ppm |
Fe (Iron) | ≤ 20 ppm |
K (Potassium) | ≤ 0.02 % |
Conforms to Reag. Ph.Eur | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |