Fluoreto de sódio ≥99.995% (baseado em metais excluindo K), Puratronic® (K ∼ 60 ppm)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 7681-49-4
Molecular Formula: NaF
Formula Weight: 41.99
Physical Form: Powder
Density: 2.78
Refractive Index: 1.336
Odour: Odourless
Melting Point: 993°
Boiling Point: 1704°
Merck Reference: 14,8618
UN No.: 1690
MDL No.: MFCD00003524
Fórmula:
NaF Ponto de ebulição: 1704 °C Ponto de Fusão: 993 °C Densidade: 2,78 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003524 Número CAS: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 UN: 1690 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,8618 |