Print…
Fluoreto de lítio 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A11632.0E A11632.22 A11632.36
A11632.0EEA 1020 EUR
A11632.0E A11632.22 A11632.36
Fluoreto de lítio 97%
Fluoreto de lítio
Purity: 98+% CAS No.: 7789-24-4 Molecular Formula: LiF Formula Weight: 25.94 Refractive Index: 1.3915 Odour: Odourless Boiling Point: 1680° Merck Reference: 14,5531 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011090
Fórmula: FLi
Peso Molecular: 25.94 g/mol
Ponto de ebulição: 1680 °C
Ponto de Fusão: 845 °C
Densidade: 2.635
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011090
Número CAS: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05553