Fluoreto de lítio ≥99.98% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
10986.14
10986.22
10986.14EA
165
EUR
10986.14
10986.22
Fluoreto de lítio ≥99.98% (baseado nos metais)
Fluoreto de lítio
Purity: 99.98%
CAS No.: 7789-24-4
Molecular Formula: FLi
Formula Weight: 25.94
Physical Form: Powder
Density: 2.635
Refractive Index: 1.3915
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
Boiling Point: 1680°
Merck Reference: 14,5531
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011090
Fórmula:
FLi Ponto de ebulição: 1680 °C Ponto de Fusão: 845 °C Densidade: 2,635 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011090 Número CAS: 7789-24-4 EINECS: 232-152-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5531 |