Print…
Fluoreto de lítio 97% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
218271000 218275000 218270025
ACRO218271000EA 46.7 EUR
ACRO218271000 ACRO218275000 ACRO218270025
Fluoreto de lítio 97% para análise
Fluoreto de lítio
Fórmula: FLi
Peso Molecular: 25.94 g/mol
Ponto de ebulição: 1681 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 845 °C
Densidade: 2.63 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011090
Número CAS: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05553
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥96.0 %
Loss on drying 0.4 % (200°C) (typical)
Chloride (Cl) ≤0.07 %
Carbonate (CO3) ≤1 %
Phosphate (PO4) ≤0.04 %
Sulfate (SO4) ≤1 %
Calcium (Ca) ≤0.08 %
Iron (Fe) ≤0.03 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.07 %
Sodium (Na) ≤0.4 %