Print…
Fluoreto de lítio 99.98%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
193380050 193380250 193381000
ACRO193380050EA 36.6 EUR
ACRO193380050 ACRO193380250 ACRO193381000
Fluoreto de lítio 99.98%, extra puro
Fluoreto de lítio
Fórmula: FLi
Peso Molecular: 25.94 g/mol
Ponto de ebulição: 1676
Ponto de Fusão: 845 °C
Densidade: 2.63 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011090
Número CAS: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05553
Encomendar
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.02 %