Print…
Fluoreto de potássio ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
26820.236EA 52.7 EUR
26820.236 26820.293
Fluoreto de potássio ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fluoreto de potássio
Fórmula: KF
Ponto de ebulição: 1505 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 860 °C
Densidade: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011398
Número CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.025 meq/g
Alkalinity Max. 0.01 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 25 ppm