Print…
Fluoreto de potássio, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.04994.0250 1.04994.1000
1.04994.0250EA 77.3 EUR
1.04994.0250 1.04994.1000
Fluoreto de potássio, EMSURE® para análise, Supelco®
Fluoreto de potássio
Fórmula: KF
Peso Molecular: 58.1 g/mol
Ponto de ebulição: 1505
Ponto de Fusão: 860
Densidade: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011398
Número CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714
Encomendar
Solubility 923 g/l (20 °C)
Melting Point 860 °C
Molar Mass 58.1 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 1500 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (885 °C)
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 18 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials