Print…
Fluoreto de potássio 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
212602500 212600010
ACRO212602500EA 66.5 EUR
ACRO212602500 ACRO212600010
Fluoreto de potássio 99+% para análise
Fluoreto de potássio
Fórmula: KF
Ponto de ebulição: 1505 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 860 °C
Densidade: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011398
Número CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Potassium fluosilicate ≤0.1 %
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Cobalt (Co) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Free acid (HF) ≤0.01 %
Free alkali ≤0.01 % (K2CO3)