Print…
Potassium fluoride dihydrate 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
206400050 206402500 206400010
ACRO206400050EA 18.4 EUR
ACRO206400050 ACRO206402500 ACRO206400010
Potassium fluoride dihydrate 98%, puro
Potassium fluoride dihydrate
Fórmula: FK·2H₂O
Ponto de ebulição: 1505 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 41 °C
Densidade: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149929
Número CAS: 13455-21-5
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714
Encomendar
Appearance Colorless to white Crystals and/or chunks
Assay 19.65 to 20.70 % (F)