Print…
Cromato de sódio, anidro 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
377870250 377871000 377875000
ACRO377870250EA 24.1 EUR
ACRO377870250 ACRO377871000 ACRO377875000
Cromato de sódio, anidro 98+%
Cromato de sódio
Fórmula: CrNa₂O₄
Ponto de Fusão: 792 °C
Densidade: 2,698 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003484
Número CAS: 7775-11-3
EINECS: 231-889-5
UN: 3290
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08745
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥98.0 %