Print…
Cromato de potássio ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
26774.236EA 98.6 EUR
26774.236 26774.293
Cromato de potássio ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Cromato de potássio
Fórmula: K₂CrO₄
Ponto de ebulição: 1000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 985 °C
Densidade: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011368
Número CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3087
ADR: 5.1 (6.1),III
Merck Index: 12,07784
Encomendar
Assay Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 8.6 - 9.8
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 15 ppm
Na (Sodium) Max. 0.03 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm