Print…
Cromato de potássio, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.04952.0250 1.04952.1000
1.04952.0250EA 102 EUR
1.04952.0250 1.04952.1000
Cromato de potássio, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Cromato de potássio
Fórmula: K₂CrO₄
Ponto de ebulição: 1000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 985 °C
Densidade: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011368
Número CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07784
Encomendar
Solubility 637 g/l (20 °C)
Melting Point 985 °C
Molar Mass 194.19 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Boiling Point 1000 °C
Density 2.73 g/cm3 (18 °C)
pH 9.0 - 9.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials