Cromato de potássio ≥99.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7789-00-6
Molecular Formula: K2CrO4
Formula Weight: 194.19
Physical Form: Crystalline
Density: 2.73
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 975°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7622
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00011368
In finishing leather, rust proofing of metals, textile mordant, as an analytical lab reagent
Fórmula:
K₂CrO₄ Ponto de ebulição: 1000 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 975 °C Densidade: 2,73 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011368 Número CAS: 7789-00-6 EINECS: 232-140-5 UN: 3087 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,7622 |