Print…
Cromato de potássio 99.5% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
202345000 202340025
ACRO202345000EA 103 EUR
ACRO202345000 ACRO202340025
Cromato de potássio 99.5% para análise
Cromato de potássio
Fórmula: K₂CrO₄
Ponto de ebulição: 1000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 975 °C
Densidade: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011368
Número CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07784
Encomendar
Appearance Yellow Crystals
Titration Iodometric ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm