Print…
Dicromato de potássio 99,8, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
26784.231EA 47.7 EUR
26784.231 26784.297
Dicromato de potássio 99,8, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Dicromato de potássio
Fórmula: K₂Cr₂O₇
Peso Molecular: 294.18 g/mol
Ponto de ebulição: 500
Ponto de Fusão: 398
Densidade: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011367
Número CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1 (6.1) II
ALCANCE: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
Encomendar
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.8 %
Insolubility in water Max. 0.03 %
Loss on drying (130°C) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 0.1 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Statement on the use Confirmed
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test