Print…
Dicromato de potássio, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.04864.0500 1.04864.1000
1.04864.0500EA 134 EUR
1.04864.0500 1.04864.1000
Dicromato de potássio, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análise, Supelco®
Dicromato de potássio
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues.
Fórmula: K₂Cr₂O₇
Peso Molecular: 294.18 g/mol
Ponto de ebulição: 500
Ponto de Fusão: 398
Densidade: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011367
Número CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3086
ADR: 6.1 (5.1) II
ALCANCE: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
Encomendar
Solubility 130 g/l (20 °C)
Melting Point 398 °C
Molar Mass 294.19 g/mol
Bulk Density 1250 kg/m3
Boiling Point 500 °C (1013 hPa)
Density 2.69 g/cm3 (20 °C)
pH 3.6 (100 g/l, H2O)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials