Print…
Dicromato de potássio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A18722.0E A18722.36
A18722.0EEA 216 EUR
A18722.0E A18722.36
Dicromato de potássio ≥99%
Dicromato de potássio
Purity: 99% CAS No.: 7778-50-9 Molecular Formula: Cr2K2O7 Formula Weight: 294.18 Odour: Odourless Melting Point: 398° UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00011367
Fórmula: K₂Cr₂O₇
Ponto de ebulição: 500 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 398 °C
Densidade: 2,676
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011367
Número CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II
ALCANCE: 01-2119454792-32
Merck Index: 14,7627