Print…
Dicromato de potássio 99.5% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
196590020 196590500 196595000
ACRO196590020EA 304 EUR
ACRO196590020 ACRO196590500 ACRO196595000
Dicromato de potássio 99.5% para análise
Dicromato de potássio
Fórmula: K₂Cr₂O₇
Ponto de ebulição: 500 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 398 °C
Densidade: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011367
Número CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II
ALCANCE: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
Encomendar
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.5 %
Loss on drying ≤0.05 % (105°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm