Lithium perchlorate, anidro 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Ampolado sob argônio
Purity: 99%
CAS No.: 7791-03-9
Molecular Formula: ClLiO4
Formula Weight: 106.40
Physical Form: Granular, Ampouled under argon
Density: 2.43
Appearance: White
Melting Point: 236°
Boiling Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,5539
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00011079
Lithium battery
Fórmula:
ClLiO₄ Ponto de ebulição: 400 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 236 °C Densidade: 2,43 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011079 Número CAS: 7791-03-9 EINECS: 232-237-2 UN: 1481 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,5539 |