Lithium perchlorate, anidro ≥95.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11639.09
11639.22
11639.36
11639.09EA
42
EUR
11639.09
11639.22
11639.36
Lithium perchlorate, anidro ≥95.0% ACS
Lithium perchlorate
Purity: 95.0% min
CAS No.: 7791-03-9
Molecular Formula: ClLiO4
Formula Weight: 106.40
Physical Form: Crystalline
Density: 2.43
Appearance: White
Melting Point: 236°
Boiling Point: 400° dec.
Solubility: Partially soluble in water (30% at 25°, 72% at 100°). Soluble in alcohol, acetone, ether, ethyl acetate
Merck Reference: 14,5539
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00011079
As an oxidizing agent
Fórmula:
ClLiO₄ Peso Molecular: 106.39 g/mol Ponto de ebulição: 400 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 236 °C Densidade: 2.43 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011079 Número CAS: 7791-03-9 EINECS: 232-237-2 UN: 1481 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,5539 |