Print…
Lithium perchlorate 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
194710050 194711000 194715000
ACRO194710050EA 48 EUR
ACRO194710050 ACRO194711000 ACRO194715000
Lithium perchlorate 99+% para análise
Lithium perchlorate
Fórmula: ClLiO₄
Peso Molecular: 106.39 g/mol
Ponto de ebulição: 430
Ponto de Fusão: 236 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011079
Número CAS: 7791-03-9
EINECS: 232-237-2
UN: 1481
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05561
Encomendar
Appearance White Crystalline or granular powder or crystals
Water ≤1.0 % (K.F.)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)