Print…
Clorato de sódio, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.06420.1000 1.06420.9050
1.06420.1000EA 55.5 EUR
1.06420.1000 1.06420.9050
Clorato de sódio, Supelco®
Clorato de sódio
Fórmula: ClNaO₃
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 260 °C
Densidade: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003479
Número CAS: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN: 1495
ADR: 5.1,II
ALCANCE: 01-2119474389-23
Merck Index: 13,08670