Clorato de sódio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
14267.22
14267.A1
14267.D9
14267.22EA
39.4
EUR
14267.22
14267.A1
14267.D9
Clorato de sódio ≥99%
Clorato de sódio
Purity: 99% min
CAS No.: 7775-09-9
Molecular Formula: NaClO3
Formula Weight: 106.45
Physical Form: Granular
Density: 2.5
Melting Point: 248°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8598
UN No.: 1495
MDL No.: MFCD00003479
Fórmula:
ClNaO₃ Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 248 °C Densidade: 2,5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003479 Número CAS: 7775-09-9 EINECS: 231-887-4 UN: 1495 ADR: 5.1,II ALCANCE: 01-2119474389-23 Merck Index: 14,8598 |