Print…
Clorato de sódio 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
223220010 223222500 223220051
ACRO223220010EA 70.9 EUR
ACRO223220010 ACRO223222500 ACRO223220051
Clorato de sódio 99+%, extra puro
Clorato de sódio
Fórmula: ClNaO₃
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 248…261 °C
Densidade: 2,49 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003479
Número CAS: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN: 1495
ADR: 5.1,II
ALCANCE: 01-2119474389-23
Merck Index: 13,08670
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Water ≤0.05 %
Titration ≥99.0 %
Sodium chloride (NaCl) ≤1000 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)