Print…
Medidor multiparamétrico (pH/condutividade/OD), de bancada, inoLab® Multi 9310 IDS
Fornecedor: WTW
1FD350P 1FD350 1FD351 1FD352 1FD353 1FD354 1FD35C 1FD35CP
665-0248EA 2050 EUR
665-0248 665-0247 665-0249 665-0251 665-0253 665-0255 665-0257 665-0258
Medidor multiparamétrico (pH/condutividade/OD), de bancada, inoLab® Multi 9310 IDS
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
O medidor inoLab® Multi 9310 é especialmente indicado para todos os laboratórios que requerem documentação completa ou que pretendem obter os processos de medição mais eficientes e isentos de erros. Para a medição de um único parâmetro de pH, condutividade e DO.
  • Continuous Measurement Control (CMC) for measuring in the optimum pH range
  • Digital sensor recognition
  • Quality Sensor Control (QSC) benchmarks the current condition of the special IDS pH electrodes
  • Digital processing and data transfer (GLP compliant) via USB interface
  • Optional built-in printer for printing of all measurement and calibration results
  • 'Wireless ready': Can be used with the new wireless IDS plug head sensors (wireless modules are required, not included in the delivery)
Os sensores digitais e inteligentes proporcionam sofisticados sistemas de medição para eletroquímica num único medidor. O inolab® Multi 9310 IDS mede o pH, o ORP (potencial de redução do oxigénio), a condutividade e o oxigénio dissolvido (método ótico).
Informações de encomenda: Fornecido com fonte de alimentação universal, suporte, CD-ROM incluindo software e cabo USB. Os conjuntos de aplicação também incluem sensores.