Print…
Medidor de oxigénio, de bancada, inoLab® Oxi 7310
Fornecedor: WTW
1BA304 1BA300P 1BA301 1BA300
664-0089EA 2970 EUR
664-0089 664-0086 664-0087 664-0085
Medidor de oxigénio, de bancada, inoLab® Oxi 7310
Medidores electroquímicos Oxímetros
Instrumentos de alta qualidade com tecnologia avançada de medição, tornando as medições mais práticas e fiáveis do que nunca.
  • A função AutoRead assegura resultados reprodutíveis
  • Interface USB para transferência rápida de dados; transferência de dados completa em formato .csv
  • Saída de dados via impressora integrada opcional
  • Display gráfico de leitura fácil, interface do utilizador intuitiva e teclado com feedback tátil
A série 7310 foi concebida para todas as aplicações em laboratórios onde é necessária a documentação que suporta a Garantia da Qualidade Analítica (AQA) e as Boas Práticas Laboratoriais (BPL).
Informações de encomenda: Fornecido com fonte de alimentação universal, suporte, CD-ROM incluindo software e cabo USB. Os conjuntos de aplicação também incluem sensores.