Print…
VWR® VisiLight® R-LED 66 / R-LED 66-S53, Luzes circulares LED
Fornecedor: VWR Collection
631-1145EA 467 EUR
631-1145 631-1144 631-1266 631-1267
VWR® VisiLight® R-LED 66 / R-LED 66-S53, Luzes circulares LED
Luzes Iluminação LED
As luzes circulares VisiLight® R-LED 66 com um design inovador são convenientes para aplicações que necessitem de iluminação precisa. Os 48 LEDs brilhantes proporcionam uma iluminação homogénea sem cintilação. Adequado para a maioria dos microscópios no mercado (Ø interior = 66 mm para Ø exterior = 50 mm), adaptadores disponíveis.
  • Disponível em branco puro e temperatura de cor branca neutro
  • Sistema de iluminação energéticamente eficiente (7 W)com longa vida útil (~ 50000 horas)
  • Modelo básico: o utilizador controla a intensidade da iluminação com um botão
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable