Print…
Clorato de potássio, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ300
1.04944.0100 1.04944.0500
1.04944.0100EA 177 EUR
1.04944.0100 1.04944.0500
Clorato de potássio, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Clorato de potássio
Fórmula: KClO₃
Peso Molecular: 122.55 g/mol
Ponto de ebulição: 400
Ponto de Fusão: 356
Densidade: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011361
Número CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07703
Encomendar
Solubility 73 g/l (20 °C)
Melting Point 356 °C
Molar Mass 122.55 g/mol
Bulk Density 1200 - 1400 kg/m3
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (73 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer