Print…
Clorato de potássio ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
31247-25KG 31247-500G
31247-25KGEA 1336.8 EUR
31247-25KG 31247-500G
Clorato de potássio ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Clorato de potássio
Fórmula: KClO₃
Ponto de ebulição: Decomposes on heating
Ponto de Fusão: 356 °C
Densidade: 2,34 g/cm³ (23 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011361
Número CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07703
Encomendar
Assay Min. 99 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0003 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Bromate (BrO₃) Max. 0.015 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %