Print…
Clorato de potássio 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A17075.0B A17075.0I A17075.30
A17075.0BEA 86.9 EUR
A17075.0B A17075.0I A17075.30
Clorato de potássio 99
Clorato de potássio
Purity: 99+% CAS No.: 3811-04-9 Molecular Formula: KClO3 Formula Weight: 122.55 Odour: Odourless Melting Point: 368° Boiling Point: 400° dec. Merck Reference: 14,7620 UN No.: 1485 MDL No.: MFCD00011361
Fórmula: KClO₃
Peso Molecular: 122.55 g/mol
Ponto de ebulição: 400 °C (decomposição)
Ponto de Fusão: 368 °C
Densidade: 2.32
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011361
Número CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07703