Clorato de potássio 99,0 ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
36494.36
36494.A3
36494.36EA
91.6
EUR
36494.36
36494.A3
Clorato de potássio 99,0 ACS
Clorato de potássio
Purity: 99.0% min
CAS No.: 3811-04-9
Molecular Formula: KClO3
Formula Weight: 122.55
Physical Form: Crystalline
Density: 2.32
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 368°
Boiling Point: 400° dec.
Solubility: Soluble in water, glycerol. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7620
UN No.: 1485
MDL No.: MFCD00011361
As an oxidizing agent, in textile printing and dyeing, as a disinfectant, in manufacturing of aniline black and other dyes
Fórmula:
KClO₃ Peso Molecular: 122.55 g/mol Ponto de ebulição: 400 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 368 °C Densidade: 2.32 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011361 Número CAS: 3811-04-9 EINECS: 223-289-7 UN: 1485 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,7620 |