Print…
Clorato de potássio 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
208860010 208860050 208860000
ACRO208860010EA 66.8 EUR
ACRO208860010 ACRO208860050 ACRO208860000
Clorato de potássio 99%, extra puro
Clorato de potássio
Fórmula: KClO₃
Peso Molecular: 122.55 g/mol
Ponto de ebulição: 400
Ponto de Fusão: 356…368 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011361
Número CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07703
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (KClO3)
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Bromate (BrO3) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %