Print…
VWR®, Pontas com filtro, de baixa retenção
Fornecedor: VWR Collection
732-1490EA 152 EUR
732-1490 732-1488
VWR®, Pontas com filtro, de baixa retenção
Pontas de pipetas
Low retention tips made of transparent PP resins offering unsurpassed fluid retention performance and proven aerosol blocking with endotoxin-free, 10 μm porous, hydrophobic filter. Ideal for PCR and DNA manipulation.
  • Resinas de PP transparente, com filtro de PE, esterilizadas
  • Até 10 vezes menos de retenção de fluidos que as pontas standard
  • A amostra pode ser totalmente recuperada sem cortar a ponta
  • Pureza do lote certificada (ausência de Rnase/Dnase, ADN humano e endotoxinas, não pirogénico)