Print…
VWR®, Tabuleiros para colheitas de sangue
Fornecedor: VWR Collection
216-0816EA 143 EUR
216-0816 216-0814 216-0815 216-0817 216-0819
VWR®, Tabuleiros para colheitas de sangue
Tabuleiros Tabuleiros para colheitas de sangue
ABS.
  • Cada tabuleiro é fornecido com a sua própria rack para tubos de ensaio de 13 mm ou 16 mm
  • Com dois insertos descartáveis de poliestireno
  • Estão disponíveis insertos adicionais para suportes para tubos de ensaio de 13 mm ou 16 mm
Tabuleiro para colheitas de sangue leve, espaçoso e fácil de limpar. Não existe forma mais fácil de manter o tabuleiro limpo e organizado. Juntamente com a robusta armação de plástico, há um conjunto de insertos económicos e descartáveis especificamente concebidos para colheitas de sangue. Os insertos do tabuleiro são fornecidos com duas configurações e incluem um compartimento extrafundo para objetos afiados. Entre outras características do tabuleiro destacam-se uma gaveta para utensílios, compartimentos laterais e uma pega basculante com empunhadura macia de borracha que roda para facilitar o acesso.